4,4'-Di-tert-butylbenzophenone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD5308-1GEA 117 EUR
TCIAD5308-1G
4,4'-Di-tert-butylbenzophenone ≥95.0% (por GC)
4,4'-Di-tert-butylbenzophenone
Formula: C₂₁H₂₆O
MW: 294,4306 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Número MDL: MFCD01319937
Núm. CAS: 15796-82-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C