1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD5184-1GEA 80 EUR
TCIAD5184-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Número MDL: MFCD09864190
Núm. CAS: 1046832-21-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C