4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD5166-5GEA
90
EUR
TCIAD5166-5G
TCIAD5166-1G
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Formula:
C₄H₂Br₂N₂O MW: 253,89 g/mol |
Número MDL:
MFCD00023641 Núm. CAS: 5788-58-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |