2,4-Dibromo-6-[(E)-[[(1R,2R)-2-(isoindolin-2-yl)-1,2-diphenylethyl]imino]methyl]phenol ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD5160-50MGEA
233
EUR
TCIAD5160-50MG
2,4-Dibromo-6-[(E)-[[(1R,2R)-2-(isoindolin-2-yl)-1,2-diphenylethyl]imino]methyl]phenol ≥93.0% (by HPLC)
2,4-Dibromo-6-[(E)-[[(1R,2R)-2-(isoindolin-2-yl)-1,2-diphenylethyl]imino]methyl]phenol
Formula:
C₂₉H₂₄Br₂N₂O MW: 576,33 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
1420042-07-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |