Resodiacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD5102-5GEA
49
EUR
TCIAD5102-5G
Resodiacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Resodiacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,1840 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017655 Núm. CAS: 2161-85-5 EINECS: 218-482-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 181.0 to 185.0 deg-C |