3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD5030-5GEA
63
EUR
TCIAD5030-5G
TCIAD5030-25G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole ≥97.0% (por GC)
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formula:
C₂HBr₂N₃ MW: 226,8600 g/mol |
Número MDL:
MFCD00487260 Núm. CAS: 7411-23-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |