2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD4812-1GEA 32 EUR
TCIAD4812-1G TCIAD4812-5G
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98.0% (por GC)
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,21 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Número MDL: MFCD00002306
Núm. CAS: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C