3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD4742-5GEA 42 EUR
TCIAD4742-5G TCIAD4742-25G
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00016417
Núm. CAS: 3321-92-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C