2,6-Dibromo-4,8-bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD4621-200MGEA
165
EUR
TCIAD4621-200MG
2,6-Dibromo-4,8-bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Dibromo-4,8-bis(n-octyloxy)benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene
Formula:
C₂₆H₃₆Br₂O₂S₂ MW: 604,50 g/mol |
Núm. CAS:
1294515-75-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |