1,3-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD4528-5GEA 56 EUR
TCIAD4528-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₈N₂
MW: 96,1304 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00036665
Núm. CAS: 694-48-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %