2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAD4475-5GEA
151
EUR
TCIAD4475-5G
TCIAD4475-1G
2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichlorobenzyl bromide
Formula:
C₇H₅BrCl₂ MW: 239,9246 g/mol Pto. Ebullición: 112°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03208523 Núm. CAS: 20443-99-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 30.0 to 34.0 deg-C |