Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD4424-1GEA
22
EUR
TCIAD4424-1G
TCIAD4424-5G
Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-4-nitrophthalate
Formula:
C₁₀H₉NO₆ MW: 239,19 g/mol Pto. Ebullición: 195°C |
Número MDL:
MFCD00017191 Núm. CAS: 610-22-0 EINECS: 210-212-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |