2,6-Dichloropyridine-4-methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD4423-1GEA
55
EUR
TCIAD4423-1G
TCIAD4423-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Formula:
C₆H₅Cl₂NO MW: 178,0160 g/mol |
Número MDL:
MFCD00052638 Núm. CAS: 101990-69-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 134.0 to 138.0 deg-C |