Dioctyldichlorosilane ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI EUROPE
Peligro

TCIAD4336-1GEA 39 EUR
TCIAD4336-1G
Dioctyldichlorosilane ≥96.0% (por GC)
Dioctyldichlorosilane
Formula: C₁₆H₃₄Cl₂Si
MW: 325,44 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Densidad: 0,94
Número MDL: MFCD01074472
Núm. CAS: 18416-07-4
UN: 2987
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR