4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD4330-5GEA
61
EUR
TCIAD4330-5G
TCIAD4330-1G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₇H₁₀F₂O₂ MW: 164,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD03788493 Núm. CAS: 122665-97-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |