1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD4324-1GEA 66 EUR
TCIAD4324-1G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
MW: 135,13
Pto. de fusión: 345°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08234923
Núm. CAS: 3680-71-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %