2,5-Dibromopyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD4225-1GEA 54 EUR
TCIAD4225-1G TCIAD4225-5G
2,5-Dibromopyrimidine ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromopyrimidine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,8800 g/mol
Número MDL: MFCD08275684
Núm. CAS: 32779-37-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C