2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD4120-5GEA
20
EUR
TCIAD4120-5G
TCIAD4120-25G
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00130041 Núm. CAS: 50419-58-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |