3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAD3950-5GEA
271
EUR
TCIAD3950-5G
TCIAD3950-1G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula:
C7H9NO MW: 123,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00111522 Núm. CAS: 2199-58-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |