4,6-Dimethyl-2-methylsulphonylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD3699-5GEA
43
EUR
TCIAD3699-5G
TCIAD3699-25G
4,6-Dimethyl-2-methylsulphonylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
4,6-Dimethyl-2-methylsulphonylpyrimidine
Formula:
C₇H₁₀N₂O₂S MW: 186,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD03788286 Núm. CAS: 35144-22-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 85.0 deg-C |