2,2-Dimetoxipropionato de metilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD2382-25GEA
164
EUR
TCIAD2382-25G
2,2-Dimetoxipropionato de metilo ≥96.0% (por GC)
2,2-Dimetoxipropionato de metilo
Formula:
C₆H₁₂O₄ MW: 148,1571 g/mol Pto. Ebullición: 70°C |
Número MDL:
MFCD00048066 Núm. CAS: 10076-48-9 EINECS: 233-211-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |