Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC3310-5GEA 64 EUR
TCIAC3310-5G TCIAC3310-1G
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98.0% (por GC)
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Formula: C₁₈H₂₁OP
Número MDL: MFCD00014301
Núm. CAS: 13689-20-8
EINECS: 237-204-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C