(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC3309-25GEA
124
EUR
TCIAC3309-25G
TCIAC3309-5G
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula:
C₂₁H₂₀BrO₂P MW: 415,2601 g/mol |
Número MDL:
MFCD00031698 Núm. CAS: 51114-94-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 195.0 to 199.0 deg-C |