4'-Chloro-2'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC3308-1GEA 94 EUR
TCIAC3308-1G
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Chloro-2'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆ClNO₃
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD09031331
Núm. CAS: 23082-51-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C