4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC3220-1GEA
61
EUR
TCIAC3220-1G
TCIAC3220-5G
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₄ MW: 183,93 g/mol |
Número MDL:
MFCD08458473 Núm. CAS: 851335-07-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |