3-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAC3185-1GEA
91
EUR
TCIAC3185-1G
3-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
Formula:
C5H3ClN2O3 MW: 174,5400 g/mol |
Número MDL:
MFCD17015099 Núm. CAS: 22353-38-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 195.0 to 199.0 deg-C |