4-Chloro-2-iodophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC3172-1GEA 72 EUR
TCIAC3172-1G
4-Chloro-2-iodophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chloro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
MW: 254,4500 g/mol
Número MDL: MFCD08235248
Núm. CAS: 71643-66-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C