4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC3155-5GEA 90 EUR
TCIAC3155-5G TCIAC3155-25G
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-hexyloxybiphenyl
Formula: C₁₉H₂₁NO
MW: 279,38 g/mol
Pto. de fusión: 58°C
Número MDL: MFCD00134145
Núm. CAS: 41424-11-7
EINECS: 255-358-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %