6-Chloro-7-methylchromone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC3035-1GEA 80 EUR
TCIAC3035-1G
6-Chloro-7-methylchromone ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-7-methylchromone
Formula: C₁₀H₇ClO₂
MW: 194,62 g/mol
Número MDL: MFCD00239401
Núm. CAS: 67029-84-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C