(S)-Benzyl-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC3005-25GEA
86
EUR
TCIAC3005-25G
TCIAC3005-5G
(S)-Benzyl-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(S)-Benzyl-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₆N₂O₃ MW: 248,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00020830 Núm. CAS: 34079-31-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -94.0 to -99.0 deg (C=0.5,CHCl3) |