5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC3002-1GEA 64 EUR
TCIAC3002-1G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C5H3ClN2O2
MW: 158,54 g/mol
Número MDL: MFCD09033269
Núm. CAS: 36070-80-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %