4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI EUROPE
Atención

TCIAC2952-1GEA 219 EUR
TCIAC2952-1G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂S
MW: 174,65 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023233
Núm. CAS: 17119-73-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR