4-Chlorosalicylaldehyde ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC2653-1GEA 49 EUR
TCIAC2653-1G TCIAC2653-5G
4-Chlorosalicylaldehyde ≥95.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,5664 g/mol
Número MDL: MFCD06252499
Núm. CAS: 2420-26-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C