2-Chloro-7H-purin-6-amine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC2575-1GEA
45
EUR
TCIAC2575-1G
TCIAC2575-5G
2-Chloro-7H-purin-6-amine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Formula:
C₅H₄ClN₅ MW: 169,57 g/mol |
Número MDL:
MFCD00037925 Núm. CAS: 1839-18-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |