tert-Butyl (S)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-5-oxo-3-[(S)-1-phenylethyl]imidazolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB6109-1GEA
300
EUR
TCIAB6109-1G
tert-Butyl (S)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-5-oxo-3-[(S)-1-phenylethyl]imidazolidine-1-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
tert-Butyl (S)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-5-oxo-3-[(S)-1-phenylethyl]imidazolidine-1-carboxylate
Formula:
C₂₂H₂₄Cl₂N₂O₃ MW: 435,35 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD30187601 Núm. CAS: 1149765-08-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |