6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB5848-1GEA
85
EUR
TCIAB5848-1G
TCIAB5848-5G
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,4800 g/mol |
Número MDL:
MFCD11518983 Núm. CAS: 474708-88-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |