6-Bromo-2-chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB5628-5GEA
201
EUR
TCIAB5628-5G
TCIAB5628-1G
6-Bromo-2-chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formula:
C₉H₅BrClN MW: 242,50 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04115272 Núm. CAS: 1810-71-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |