3-(5-Bromo-2-thienyl)-2,5-bis(2-ethylhexyl)-6-(2-thienyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB5456-200MGEA 175 EUR
TCIAB5456-200MG
3-(5-Bromo-2-thienyl)-2,5-bis(2-ethylhexyl)-6-(2-thienyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-(5-Bromo-2-thienyl)-2,5-bis(2-ethylhexyl)-6-(2-thienyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
Formula: C₃₀H₃₉BrN₂O₂S₂
MW: 603,68 g/mol
Número MDL: MFCD26403655
Núm. CAS: 1308671-90-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %