4-Benzyloxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB5227-25GEA 199 EUR
TCIAB5227-25G TCIAB5227-5G
4-Benzyloxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Benzyloxyaniline
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,2484 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00025318
Núm. CAS: 6373-46-2
EINECS: 228-917-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C