4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB5064-5GEA
66
EUR
TCIAB5064-5G
TCIAB5064-1G
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
Formula:
C₁₃H₁₂BClO₃ MW: 262,50 g/mol |
Número MDL:
MFCD04115642 Núm. CAS: 845551-44-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | gt. 97.0 and le 108.0 % |