3-Bromo-6-chlorochromone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB4967-5GEA 258 EUR
TCIAB4967-5G TCIAB4967-1G
3-Bromo-6-chlorochromone ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-6-chlorochromone
Formula: C₉H₄BrClO₂
MW: 259,49 g/mol
Número MDL: MFCD02093123
Núm. CAS: 73220-38-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C