4,7-Bis(5-bromo-4-dodecyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB4719-200MGEA 139 EUR
TCIAB4719-200MG
4,7-Bis(5-bromo-4-dodecyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by HPLC)
4,7-Bis(5-bromo-4-dodecyl-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₃₈H₅₄Br₂N₂S₃
MW: 794,85 g/mol
Número MDL: MFCD27923036
Núm. CAS: 1179993-72-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %