1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB4516-1GEA 40 EUR
TCIAB4516-1G
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine ≥98.0% (by HPLC)
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidine
Formula: C₁₇H₂₅NO₅S
MW: 355,4500 g/mol
Número MDL: MFCD06796535
Núm. CAS: 118811-07-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C