1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB4374-5GEA
24
EUR
TCIAB4374-5G
TCIAB4374-25G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formula:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236,4500 g/mol |
Número MDL:
MFCD05863216 Núm. CAS: 16588-24-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |