(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB4327-5GEA
132
EUR
TCIAB4327-5G
TCIAB4327-1G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Formula:
C₅H₆BrN₃ MW: 188,0252 g/mol |
Número MDL:
MFCD00513424 Núm. CAS: 77992-44-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 96.0 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |