(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Warning
Sinónimos: (R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine,(R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate,tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
B4199-1G B4199-5G
TCIAB4199-1GEA 50 EUR
TCIAB4199-1G TCIAB4199-5G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥98.0% (por GC)
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Número MDL: MFCD04115306
Núm. CAS: 143900-43-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=5,MeOH)