5-Bromo-8-nitroisoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB4163-1GEA 57 EUR
TCIAB4163-1G
5-Bromo-8-nitroisoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-8-nitroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrN₂O₂
MW: 253,0500 g/mol
Número MDL: MFCD02091227
Núm. CAS: 63927-23-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C