tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB4051-1GEA 128 EUR
TCIAB4051-1G
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
tert-Butyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₈BNO₄
MW: 309,21 g/mol
Número MDL: MFCD03840345
Núm. CAS: 286961-14-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C