6-Bromonicotinonitrile ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Peligro
|
TCIAB4039-5GEA
79
EUR
TCIAB4039-5G
TCIAB4039-1G
6-Bromonicotinonitrile ≥97.0% (por GC)
6-Bromonicotinonitrile
Formula:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00234141 Núm. CAS: 139585-70-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 143.0 to 147.0 deg-C |