3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAB4016-1GEA
23
EUR
TCIAB4016-1G
TCIAB4016-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (por GC)
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C11H14O2 MW: 178,2277 g/mol Pto. Ebullición: 79°C |
Número MDL:
MFCD00778877 Núm. CAS: 24623-65-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |